100069
17-DMAG
A potent antitumor analog of 17-AAG that binds to the ATPase site of human Hsp90α with high affinity and displays excellent bioavailability and aqueous solubility.
Sinônimo(s):
17-DMAG, NSC 707545, 17-Desmethoxy-17-N,N-dimethylaminoethylamino-geldanamycin, HCl, 17-N,N-Dimethylaminoethylamino-17-demethoxy-geldanamycin, HCl, 17DMAG
Ensaio
≥95% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
purple
solubilidade
water: 10 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C32H48N4O8.ClH/c1-18-14-22-27(34-12-13-36(5)6)24(37)17-23(29(22)39)35-31(40)19(2)10-9-11-25(42-7)30(44-32(33)41)21(4)16-20(3)28(38)26(15-18)43-8;/h9-11,16-18,20,25-26,28,30,34,38H,12-15H2,1-8H3,(H2,33,41)(H,35,40);1H/b11-9-,19-10+,21-16+;/t18-,20+,25+,26+,28-,30+;/m1./s1
chave InChI
DFSYBWLNYPEFJK-IHLRWNDRSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
17-DMAG
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Jez, J.M., et al. 2003. Chem. Biol.10, 361.
Egorin, M.J., et al. 2002. Cancer Chemother. Pharmacol.49, 7.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3