H6663
Anti-Histone Deacetylase 7 (HDAC7) antibody, Mouse monoclonal
clone HDAC7-97, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-HDAC7
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HDAC7-97, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~105 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using recombinant protein from embryonal kidney 293T cells over-expressing human HDAC7
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HDAC7(51564)
mouse ... Hdac7(56233)
Descrição geral
Aplicação
- chromatin immunoprecipitation
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- ELISA
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- indirect ELISA
- microarray
- western blot at a concentration of 0.25-0.5μg/mL using cell extracts of human embryonal kidney 293T cells expressing recombinant human HDAC7
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?