07-981
Anti-Cbx7 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
chromobox homolog 7, chromobox protein homolog 7
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CBX7(23492)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IP.
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Cbx7 on 10 µg of mouse embryonic stem cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse embryonic stem cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1