Documentos Principais
SML1405
Sigma-Aldrich
MS37452
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(2,3-Dimethoxybenzoyl)-4-[(3-methylphenoxy)acetyl]-piperazine (9CI), 1-[4-(2,3-Dimethoxybenzoyl)-1-piperazinyl]-2-(3-methylphenoxy)-ethanonemethylphenoxy)acetyl]-piperazine (9CI)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H26N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
398.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(COC1=CC(C)=CC=C1)N2CCN(C(C3=CC=CC(OC)=C3OC)=O)CC2
InChI
1S/C22H26N2O5/c1-16-6-4-7-17(14-16)29-15-20(25)23-10-12-24(13-11-23)22(26)18-8-5-9-19(27-2)21(18)28-3/h4-9,14H,10-13,15H2,1-3H3
chave InChI
LUMCNRKHZRYQOV-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
MS37452 is a selective Chromobox homolog 7 (CBX7) modulator that disrupts CBX7ChD binding to H3K27me3. MS37452 inhibits CBX7 binding to INK4/ARF gene locus, and induces decline of p14/ARF and p16/INK4a in human PC3 cells.
MS37452 is a selective Chromobox homolog 7 (CBX7) modulator.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chunyan Ren et al.
Chemistry & biology, 22(2), 161-168 (2015-02-11)
Chromobox homolog 7 (CBX7) plays an important role in gene transcription in a wide array of cellular processes, ranging from stem cell self-renewal and differentiation to tumor progression. CBX7 functions through its N-terminal chromodomain (ChD), which recognizes trimethylated lysine 27