07-888
Anti-phospho-PRAS40 (Thr246) (Proline-Rich AKT substrate) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
40 kDa proline-rich AKT substrate, AKT1 substrate 1 (proline-rich), proline-rich Akt substrate, 40 kDa
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr246)
Informações sobre genes
human ... AKT1S1(84335)
mouse ... Akt1S1(67605)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blot Analysis:
A 1:1000 dilution of this lot detected phosphorylated PRAS40 (Thr246) in RIPA lysates of unstimulated and PDGF stimulated NIH3T3 cells.
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
PDGF stimulated NIH3T3 cells.
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2