R1513
Cryogenic storage rack, stainless steel
Horizontal; 16-shelf for 51/4 × 51/4 × 2 in. boxes
Sinônimo(s):
cryogenic vial rack, cryostorage rack, cryovial rack, dewar rack, liquid nitrogen rack
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
Características
Holds 16 x boxes, 5¼ × 5 ¼ × 2 in
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 5038-4422
técnica(s)
cryopreservation: suitable
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)