Documentos Principais
GS-109-V-20
90110505, human skin, Fibroblast-like
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
GS-109-V-20, 90110505
fonte biológica
human skin
embalagem
tube of 5 μg 90110505-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90110505-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 46
morfologia
Fibroblast-like
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human Caucasian skin fibroblast Gardner′s syndrome
Descrição de linhagem celular
Derived from skin from the upper arm of an 18 year old Caucasian male with Gardner′s syndrome is an autosomal dominant condition which predisposes to carcinoma and multiple polyps of the colon. Cells exist in an initiated state rather than a normal or transformed state. Normal diploid karyotype.
Aplicação
Tumourigenicity studies
Meio de cultura
EMEM (HBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split semi-confluent cultures 1:2 i.e. seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C. Monolayer will form in a 25cm2 flask in 1 week.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)