Documentos Principais
SAB5702393
Sigma-Aldrich
Anti-PEDF/SERPINF1 Antibody, clone 4H0C5, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
EPC-1, OI12, OI6, PEDF, PIG35
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
clone:
4H0C5, monoclonal
application:
WB
reatividade de espécies:
rat, rat, human
técnica(s):
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4H0C5, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
46 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
1.65 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MQALVLLLCIGALLGHSSCQNPASPPEEGSPDPDSTGALVEEEDPFFKVPVNKLAAAVSNFGYDLYRVRSSTSPTTNVLLSPLSVATALSALSLGAEQRT
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SERPINF1(5176)
Descrição geral
This gene encodes a member of the serpin family that does not display the serine protease inhibitory activity shown by many of the other serpin proteins. The encoded protein is secreted and strongly inhibits angiogenesis. In addition, this protein is a neurotrophic factor involved in neuronal differentiation in retinoblastoma cells. Mutations in this gene were found in individuals with osteogenesis imperfecta, type VI. [provided by RefSeq, Aug 2016]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human PEDF/SERPINF1 (P36955).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)