07-677-I
Anti-acetyl-Histone H3 (Lys56) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/i, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l, H3K56Ac, Histone H3 (acetyl K56), Histone H3 K56ac
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys56)
Informações sobre genes
human ... HIST1H3F(8968)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated acetyl-Histone H3 (Lys56) from HeLa cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:405 dilution of this antibody detected acetyl-Histone H3 (Lys56) in sodium butyrate treated HeLa acid extract.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa acid extract, sodium butyrate treated HeLa acid extract, colcemid treated HeLa acid extract, recombinant Histone H3, recombinant Histone H4, and recombinant Histone H2A
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1