06-1425
Anti-phospho-TAK1 (Ser412) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7, Transforming growth factor-beta-activated kinase 1, TGF-beta-activated kinase 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer412)
Informações sobre genes
human ... MAP3K7(6885)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TAK1 on 10 µg of lambda phosphatase treated and untreated Murine RAW cell lysates.
Descrição-alvo
Nota de análise
Lambda phosphatase treated and untreated Murine RAW cell lysates
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1