FCMAB188F
Milli-Mark® Anti-CD24-FITC Antibody, clone SN3
clone SN3, Milli-Mark®, from mouse
Sinônimo(s):
Signal transducer CD24, Small cell lung carcinoma cluster 4 antigen
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SN3, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Milli-Mark®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD24(100133941)
Descrição geral
CD24 is expressed at multiple stages of B cell development, beginning with the bone marrow CD34+ pro-B-cell compartment and continuing through mature surface IgM+/IgD+ B cells. Plasma cells express very low to negligible levels of CD24 (Le Bien, 1995). CD24 is not expressed on the cell surface of normal T cells or monocytes, but is expressed on mature granulocytes (Le Bien, 1995; Fukukawa, 1986). The antigen is also present on a variety of epithelial types (Turni, 2002).
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
PBMCs
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2