06-1295
Anti-CDT1 Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
DNA replication factor, Double parked homolog, Double parked, Drosophila, homolog of, chromatin licensing and DNA replication factor 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDT1(81620)
mouse ... Cdt1(67177)
rat ... Cdt1(292071)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CDT1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
HeLa cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1