ABE1409
Anti-Lysine-Specific Demethylase 4C (JMJD2C)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Gene amplified in squamous cell carcinoma 1 protein, GASC-1 protein, JmjC domain-containing histone demethylation protein 3C, Jumonji domain-containing protein 2C, Jmjd2C
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KDM4C(23081)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Lysine-Specific Demethylase 4C (JMJD2C) in human tonsil, human cervical cancer, and human liver cancer tissues.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Lysine-Specific Demethylase 4C (JMJD2C) in 10 µg of BALB/3T3 clone A31 nuclear extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash