444375
N-Benzoyl-(2R,3S)-3-phenylisoserine
98%
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D −40°, c = 1.0 in ethanol
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
169-172 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]([C@@H](NC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C16H15NO4/c18-14(16(20)21)13(11-7-3-1-4-8-11)17-15(19)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14,18H,(H,17,19)(H,20,21)/t13-,14+/m0/s1
chave InChI
HYJVYOWKYPNSTK-UONOGXRCSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)