05-808
Anti-dimethyl-Histone H3 (Arg2) Antibody, rabbit monoclonal
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
H3R2me2, Histone H3 (di methyl R2)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
dot blot: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
dimethylation (Arg2)
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
Descrição geral
The N-terminal tail of histone H3 protrudes from the globular nucleosome core and can undergo several different types of epigenetic modifications that influence cellular processes. These modifications include the covalent attachment of methyl or acetyl groups to lysine and arginine amino acids and the phosphorylation of serine or threonine.
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Acid extracts from HeLa cells
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1