ABE411-S
Anti-dimethyl Histone H3 (Arg26), Asymmetric, Trial Size Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/i, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
dimethylation (Arg26)
Informações sobre genes
human ... HIST1H3F(8968)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Dot Blot (Specificity) Analysis: 0.5 µg/mL from a representative lot detected dimethyl Histone H3 (Arg26), Asymmetric in Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-667) and Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-665).
DyLight is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detects dimethyl Histone H3 (Arg26), Asymmetric in 10 µg of CARM1 treated HeLa acid extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1