ABS2087
Anti-Mff
from rabbit
Sinônimo(s):
Mitochondrial fission factor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MFF(56947)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Mff in Immunofluorescence applications (Mishra, P., et. al. (2015). Cell Metab. 22(6):1033-44).
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Mff in HeLa cells with Mitotracker (TM).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash