GF45727241
Germanium
sheet, 10x10mm, thickness 0.6mm, single crystal, -111, 100%
Sinônimo(s):
Germanium, GE003055
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
100%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 457-272-41
resistividade
53 Ω-cm, 20°C
tamanho × espessura
10 x 10 mm × 0.6 mm
p.e.
2830 °C (lit.)
pf
937 °C (lit.)
densidade
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ge]
InChI
1S/Ge
chave InChI
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)