05-779
Anti-Meis 1/2/3 Antibody, clone 9.2.7
ascites fluid, clone 9.2.7, Upstate®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9.2.7, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MEIS2(4212)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
K562 nuclear extract
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1