05-180
Anti-Cortactin (p80/85) Antibody, clone 4F11
clone 4F11, Upstate®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4F11, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, bovine, hamster, human, rat, avian
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CTTN(2017)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Positive Control Included: 3T3 Cell Lysate (12-305) Other controls: PC-12 cell lysate, HeLa whole cell lysate or A-431 whole cell lysate
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1