09-403
Anti-TKS5 (SH3 #1) Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
Adaptor protein TKS5, Five SH3 domain-containing protein, SH3 and PX domains 2A, SH3 multiple domains 1, SH3 multiple domains protein 1, five SH3 domains
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SH3PXD2A(9644)
mouse ... Sh3Pxd2A(14218)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Western Blot::
NIH-3T3 (100% confluent) lysate
Immunocytochemistry:
Mouse 3T3-Src(Y527F) cells
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1