16-228
Anti-Cortactin (p80/85) Antibody, clone 4F11, Alexa Fluor™ 488
clone 4F11, Upstate®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4F11, monoclonal
reatividade de espécies
bovine, human, mouse, rat, hamster, avian
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... CTTN(2017)
Categorias relacionadas
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Negative Control: Catalog # 16-240, Normal Mouse IgG, ALEXA FLUOR™ 488-conjugate.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Alexa Fluor is a registered trademark of Molecular Probes, Inc.
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2