05-1516
Anti-hnRNP U Antibody, clone 3G6
clone 3G6, from mouse
Sinônimo(s):
Scaffold attachment factor A, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U (scaffold attachment factor A), hnRNP U, hnRNP U protein, p120 nuclear protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3G6, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HNRNPU(3192)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Reported by external laboratory using a represenative lot of this antibody
Immunocytochemistry
Reported by external laboratory using a represenative lot of this antibody
ELISA
Reported by external laboratory using a represenative lot of this antibody
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.01 µg/ml of this antibody detected hnRNP U on 10 µg of K562 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
K562 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1