05-1417
Anti-PTP-PEST Antibody, clone AG25
ascites fluid, clone AG25, from mouse
Sinônimo(s):
Protein-tyrosine phosphatase G1, Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type12, Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 12
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AG25, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTPN12(5782)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry: Recommended.
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected PTP-PEST on 10 μg of HeLa lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1