04-903
Anti-GSK3α/β Antibody, rabbit monoclonal
culture supernatant, from rabbit
Sinônimo(s):
GSK-3 alpha, glycogen synthase kinase 3 alpha
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GSK3B(2932)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
NOTE: This antibody also successfully immunoprecipitated GSK3 alpha and beta using the Catch and Release v2.0 Reversible Immunoprecipitation System (Catalog # 17-500).
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected GSK3 alpha and GSK3 beta in RIPA lysates from A431, HEK293, Jurkat, HeLa NE or 3T3/A31 cells.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
HEK293 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1