17-283
Rac1 Activation Assay Kit
Non-radioactive Rac1 Activation Assay Kit can be used to precipitate Rac1-GTP from cell lysates & detection by a Rac1 specific monoclonal antibody.
Sinônimo(s):
Activation Assay Kit, Rac1 Activity Kit, Rac1 Assay Kit
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human, rat, mouse
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable
affinity binding assay: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Informações sobre genes
human ... RAC1(5879)
Descrição geral
Aplicação
Componentes
Mg2+ Lysis/Wash Buffer, 5X (Cat.# 20-168)
100X GTPγS, 10mM (Cat.# 20-176)
100X GDP, 100mM (Cat.# 20-177)
Rac/cdc42 Assay Reagent (PAK1 PBD, agarose) (Cat.# 14-325)
Qualidade
Ligação
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1