04-914
Anti-Smad2/3 Antibody, clone C4T, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone C4T, from rabbit
Sinônimo(s):
Deletion target in pancreatic carcinoma 4, MAD, mothers against decapentaplegic homolog 4, MAD, mothers against decapentaplegic homolog 4 (Drosophila), Mothers against DPP homolog 4, SMAD 4, SMAD family member 4, SMAD, mothers against DPP homolog 4, SMAD
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C4T, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SMAD2(4087)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Transcription Factors
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Smad2/3 in L6 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
RIPA lysates from L6 cells
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1