AB3849-I
Anti-phospho SMAD2 Antibody (Ser465/467)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Mothers against decapentaplegic homolog 2, Ser465/467 phosphorylated, hMAD-2, Ser465/467 phosphorylated, hSMAD2, Ser465/467 phosphorylated, JV18-1, Ser465/467 phosphorylated, MAD homolog 2, Ser465/467 phosphorylated, Mad-related protein 2, Ser465/467 pho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
zebrafish (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer465/pSer467 )
Informações sobre genes
human ... SMAD2(4087)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Smad2 Ser465/467 phosphorylation in 10 µg lysate from TGFbeta-stimulated, but not unstimulated, HepG2 cells.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1