Merck
Todas as fotos(7)
Documentos Principais
SAB5700402
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Smad2-S465/467 + Smad3-S423/425 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
HSPC193, HsT17436, JV15-2, LDS1C, LDS3, MADH3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
25
35
43
48
52
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
2.74 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation ((pSer465/pSer467),(pSer423/pSer425))
Informações sobre genes
human ... SMAD2(4087)
Imunogênio
A synthetic phosphorylated peptide around S465 & S467 of human Smad2 (NP_005892.1).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700402-100UL4065265173476