04-1570-I
Anti-RNA polymerase II subunit B1 (phospho-CTD Ser-7) Antibody, clone 4E12
culture supernatant, clone 4E12, from rat
Sinônimo(s):
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4E12, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
ChIP: suitable
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer7)
Informações sobre genes
human ... POLR2B(5431)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Demonstrated to react with human RBP1 in Ni et al., 2011. Transcription 2:5, 237-242
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected RNA polymerase II subunit B1 (phospho-CTD Ser-7) in 10 μg of untreated NIH/3T3 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1