MABE953
Anti-phospho RNA Pol II (Ser2), clone 3E7C7 Antibody
clone 3E7C7, from rat
Sinônimo(s):
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3E7C7, monoclonal
reatividade de espécies
monkey, canine, human, rat, mouse
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer2)
Informações sobre genes
human ... POLR2A(5430)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Western Blotting: A representative lot detected phospho RNA Pol II (Ser2) in 10 µg of HeLa cell lysate (Odawara, J., et al. (2011). BMC Genomics. 12:516.).
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated phospho RNA Pol II (Ser2) in HeLa cell lysate (Odawara, J., et al. (2011). BMC Genomics. 12:516.; Maehara, K., et al. (2013). Nucleic Acids Res. 41(1):54-62.).
Chromatin Immunoprecipitation-Sequencing Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated phospho RNA Pol II (Ser2) in HeLa cell lysate (Odawara, J., et al. (2011). BMC Genomics. 12:516.; Maehara, K., et al. (2013). Nucleic Acids Res. 41(1):54-62.).
ELISA Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected phospho RNA Pol II (Ser2) in a panel of unmodified and modified RNA Pol II (Ser2) proteins (Prof. Taro Tachibana, Cell Engineering Corporation.).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot from an independent laboratory detected phospho RNA Pol II (Ser2) in HeLa cells (Prof. Taro Tachibana, Cell Engineering Corporation.).
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected phospho RNA Pol II (Ser2) in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1