Documentos Principais
V-063
Supelco
Pantothenic acid-13C3,15N hemicalcium salt solution
100 μg/mL (90:10 Methanol:Water, (as free acid)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C6H1615NO5 · 0.5Ca
Número CAS:
Peso molecular:
242.24
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL (90:10 Methanol:Water, (as free acid))
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ca+2].[15NH]([13CH2][13CH2][13C](=O)[O-])C(=O)[C@H](O)C(CO)(C)C.[15NH]([13CH2][13CH2][13C](=O)[O-])C(=O)[C@H](O)C(CO)(C)C
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1/i2*3+1,4+1,6+1,10+1;
chave InChI
FAPWYRCQGJNNSJ-DXAJRXMUSA-L
Descrição geral
An internal standard suitable for quantitation of pantothenic acid levels and testing applications including clinical and diagnostic testing or quality control testing of vitamin supplements, fortified foods or pharmaceutical preparations. Pantothenic acid, also known as Vitamin B5, is an essential water-soluble B vitamin that is involved in the coenzyme A (CoA) synthesis.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Pyridoxine ≥98%
Sigma-Aldrich
P5669
Pyridoxine