V-015
(−)-Riboflavina
100 μg/mL (Methanol:0.1% Ammonium acetate in Water (1:1)), ampule of 1 mL, analytical standard, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Lactoflavina, Vitamina B2, Vitamina G
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
certified reference material
Nível de qualidade
forma
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL (Methanol:0.1% Ammonium acetate in Water (1:1))
pf
290 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
clinical testing
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(C)C=C(N(C[C@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O)C(C2=N3)=NC(NC2=O)=O)C3=C1
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
chave InChI
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup