V-067
(−)-Riboflavin
100 μg/mL (1% ammonium acetate in 50:50 methanol:water), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Lactoflavin, Vitamin B2, Vitamin G
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL (1% ammonium acetate in 50:50 methanol:water)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
pf
290 °C (dec.)
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)CN1C2=CC(C)=C(C)C=C2N=C3C1=NC(NC3=O)=O
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
chave InChI
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
24 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
V-067-1ML | 4061838261557 |