Documentos Principais
P-122
Supelco
Prednisone solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H26O5
Número CAS:
Peso molecular:
358.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in acetonitrile
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
pf
-48 °C
densidade
0.78 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4(C(=CC(=O)C=C4)CC3)C)C(=O)C2)CC1)C)C(=O)CO
InChI
1S/C21H26O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-15,18,22,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
chave InChI
XOFYZVNMUHMLCC-ZPOLXVRWSA-N
Informações sobre genes
human ... NR3C1(2908)
Descrição geral
Calibration standard and quality control for calibration or identification of prednisone in biological samples for mass spectrometry-based clinical testing applications including therapeutic drug monitoring, endocrinology, cancer treatment, and confirming the cause of secondary adrenal insufficiency. Prednisone is a synthetic corticosteroid drug used to treat a variety of inflammatory diseases and conditions.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Cortisone solution 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Supelco
C-130
Cortisone solution
Cortisol solution 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Supelco
C-106
Cortisol solution
Dexametasona powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97%
Sigma-Aldrich
D4902
Dexametasona