O-013
2-Oxo-3-hydroxy-LSD solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
2-Oxo-3-hydroxy-LSD solution, 2-Oxo-3-hydroxy-lysergic acid diethylamide, 2-Oxo-3-hydroxy-lysergic acid diethylamide solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in acetonitrile
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)C(=O)[C@H]1CN(C)[C@@H]2CC3(O)C(=O)Nc4cccc(C2=C1)c34
InChI
1S/C20H25N3O3/c1-4-23(5-2)18(24)12-9-14-13-7-6-8-15-17(13)20(26,19(25)21-15)10-16(14)22(3)11-12/h6-9,12,16,26H,4-5,10-11H2,1-3H3,(H,21,25)/t12-,16-,20?/m1/s1
chave InChI
YSZSHHCNLVHCNV-VRORWYBRSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)