M-005S
Morphine solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Morphine solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1 mg/mL in methanol
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35
InChI
1S/C17H19NO3/c1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18/h2-5,10-11,13,16,19-20H,6-8H2,1H3/t10-,11+,13-,16-,17-/m0/s1
chave InChI
BQJCRHHNABKAKU-KBQPJGBKSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
12 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
M-005S-1ML | 4065271055926 |