AB5940
Anti-BACE Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
ASP2, BACE1, Beta Secretase, beta-Site APP Cleaving Enzyme
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BACE1(23621)
Descrição geral
BACE is an N-glycosylated integral membrane aspartyl protease with Mr=70 kDa. Mature BACE is produced from the immature form through a series of post-translational proteolytic cleavages and glycosylation. Sequence analysis has revealed that the immature form of BACE contains an N-terminal signal sequence (residues 1-21) followed by a large catalytic domain, a single transmembrane domain (residues 461-477), and a short cytoplasmic domain (residues 478-501). The signal sequence (1-21) is cleaved from the immature form by a signal peptidase located in the endoplasmic reticulum (ER), yielding the proBACE protein (Mr=75 kDa) which starts at residue 22. The proBACE protein is modified by cleavage of 24 N-terminal residues (aa 22-45), producing the mature BACE protein.
Especificidade
Aplicação
Immunohistochemistry on rat and monkey.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrição-alvo
Nota de análise
Tested on human brain tissue lysate.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1