M-001
1-Mononitroglycerin solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in acetonitrile
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H](CO)CO[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H7NO5/c5-1-3(6)2-9-4(7)8/h3,5-6H,1-2H2
chave InChI
HXWLJBVVXXBZCM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)