Key Documents
802883
Sigma-Aldrich
Aldosterone-9,11,12,12-d4 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ≥98 atom % D, ≥97% (CP)
Sinônimo(s):
T1AM
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21D4H24O5
Peso molecular:
364.47
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (CP)
forma
liquid
concentração
100 μg/mL in acetonitrile
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+4
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CC[C@@]2(C)C(CCC3[C@]2([2H])[C@@]([2H])(O[C@@H]4O)C([2H])([2H])[C@@]54C3CC[C@@H]5C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-20-7-6-12(23)8-11(20)2-3-13-14-4-5-15(16(24)10-22)21(14)9-17(18(13)20)26-19(21)25/h8,13-15,17-19,22,25H,2-7,9-10H2,1H3/t13?,14?,15-,17+,18-,19?,20+,21-/m1/s1/i9D2,17D,18D
chave InChI
QUQBHBRVKLEOEI-SYXUCPCUSA-N
Aplicação
This product may be used as an analytical standard.
Embalagem
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
2 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)