B-905
Benzodiazepine Internal Standard-3 solution
0.5-1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1.0 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Formulário
liquid
Características
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
composição
7-Aminoclonazepam-D4, 0.5 mg/mL
7-Aminoflunitrazepam-D7, 0.5 mg/mL
α-Hydroxytriazolam-D4, 1.0 mg/mL
embalagem
ampule of 1.0 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
concentração
0.5-1.0 mg/mL in acetonitrile
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Informações legais
Analito
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)