Key Documents
890813P
Avanti
VSA 2
new
Sinônimo(s):
Semisynthetic Saponin Adjuvant-VSA 2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C94H147NO42
Número CAS:
Peso molecular:
1963.15
Código UNSPSC:
12352211
Ensaio
≥99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (890813P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (890813P-5MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
vaccine development
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Vaccine development
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890813P-1MG); 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890813P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3