Documentos Principais
880161P
Avanti
DSPE-PEG2k-tri mannose
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[carboxy(polyethylene glycol)-2000]-N-tri mannose, ammonium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C155H304N3O72P
Número CAS:
Peso molecular:
3393.02
Código UNSPSC:
12352211
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (880161P-10MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
polymerizable lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[NH4+].C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC=C.CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCCNC(=O)COC(C)OCC(=O)NCCOCCOCCO[C@H]1OC(CO[C@H]2OC(CO)[C@@H](O)C(O)[C@H]2O)[C@@H](O)C(O[C@H]2OC(CO)[C@@H](O)C(O)[C@H]2O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Descrição geral
One of the challenges with Lipid Nanoparticles (LNPs) is effectively delivering the payload to the target cells. However, specific functional groups can be utilized to target these desirable cells, and by attaching them to a PEG lipid, researchers can facilitate drug delivery to specific cell types. By linking mannose with DSPE-PEG2K, targeted delivery to various systems can be achieved. Additionally, DSPE-PEG2k-tri mannose can be employed to specifically target tumor-associated macrophages in the liver, spleen, and lungs.
Aplicação
Targeted Drug Delivery Research
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880161P-10MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)