Documentos Principais
880157P
Avanti
DSPE-PEG2K-triGalNAc
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[carboxy(polyethylene glycol)-2000]-N-tri(N-acetylgalactosamine), ammonium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C183H355N10O81P
Número CAS:
Peso molecular:
4022.77
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.26
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (880157P-1MG)
pkg of 1 × 10 mg (880157P-10MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
advanced drug delivery
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
drug delivery
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)