Documentos Principais
890812P
Avanti
VSA 1
Sinônimo(s):
Semisynthetic Saponin Adjuvant-VSA 1
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C88H145NO39
Número CAS:
Peso molecular:
1841.08
Código UNSPSC:
12352211
Ensaio
≥99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (890812P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (890812P-5MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
vaccine development
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCNC(=O)C1OC(OC2CCC3(C)C(CCC4(C)C3CC=C3C5CC(C)(C)CCC5(CCC43C)C(=O)OC3OC(C)C(O)C(O)C3OC3OC(C)C(OC4OCC(O)C(O)C4O)C(OC4OC(CO)C(O)C(OC5OCC(O)C(O)C5O)C4O)C3O)C2(C)C=O)C(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(OC2OC(C)C(O)C(O)C2O)C1O
Aplicação
Vaccine development
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890812P-1MG); 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890812P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)