Key Documents
860780P
Avanti
α-Galactosyl FP20
new
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
6-O-α-D-Galactopyranosyl-1β,2N,3-tridodecanoyl-D-glucosamine-4-phosphate, sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C48H89NNaO16P
Peso molecular:
990.18
Código UNSPSC:
12352211
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (860780P-5MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
vaccine development
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)NC1C(OC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(COC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(OP(O)(=O)O[Na])C1OC(=O)CCCCCCCCCCC
Aplicação
Vaccine development
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860780P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3