880400P
Avanti
16:0 PEG350 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880400P, powder
Sinônimo(s):
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-350] (ammonium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 200 mg (880400P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (880400P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 880400P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C53H104NO17P.H3N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-51(55)68-48-50(71-52(56)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)49-70-72(58,59)69-33-32-54-53(57)67-47-46-66-45-44-65-43-42-64-41-40-63-39-38-62-37-36-61-35-34-60-3;/h50H,4-49H2,1-3H3,(H,54,57
chave InChI
AEGGEICNCATQIE-VDKVIGKMSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)