Documentos Principais
934321
Sigma-Aldrich
L-Valyl-L-citrulline
≥95%
Sinônimo(s):
L-Valyl-N5-(aminocarbonyl)-L-ornithine, Val-Cit
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H22N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
274.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
cor
off-white to light yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
This is a cathepsin cleavable linker used in the construction of antibody drug conjugates (ADC & Bioconjugation).
Características e benefícios
Val-Cit-OH is a cleavable ADC linker used in the synthesis of antibody-drug conjugates (ADC). The Val-Cit is specifically cleaved by cathepsin B. The Boc group can be deprotected under acidic conditions to generate a free amine group. As this enzyme is only present in the lysosome the ADC payload will be release only in the cell.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)