Documentos Principais
934372
Sigma-Aldrich
MC-Val-Cit-PAB-PNP
≥95%
Sinônimo(s):
L-Ornithinamide, N-[6-(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)-1-oxohexyl]-L-valyl-N5-(aminocarbonyl)-N-[4-[[[(4-nitrophenoxy)carbonyl]oxy]methyl]phenyl]-
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C35H43N7O11
Número CAS:
Peso molecular:
737.76
Beilstein:
10322169
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
This is a bifunctional cathepsin cleavable linker used in the construction of antibody drug conjugates (ADC).
Características e benefícios
The maleimide functionality can be used for bioconjugation to thiols in monoclonal antibodies while the activated carbonate esters can be used for construction of carbamate linkages with amine containing payloads.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)