Key Documents
934356
Sigma-Aldrich
Val-cit-PAB-OH
≥95%
Sinônimo(s):
L-Valyl-N5-(aminocarbonyl)-N-[4-(hydroxymethylphenyl]-L-ornithinamide, L-Valyl-N5-(aminocarbonyl)-N-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-L-ornithinamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H29N5O4
Número CAS:
Peso molecular:
379.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
This is a cathepsin cleavable linker used in the construction of antibody drug conjugates (ADC).
Cathepsin cleaveable linkers
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)